Få mere at vide
3,5-Difluoroisonicotinonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Difluoroisonicotinonitrile |
| CAS | 1214377-09-9 |
| Molekylær formel | C6 H2 F2 N2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2F2N2/c7-5-2-10-3-6(8)4(5)1-9/h2-3H |
| SMIL | Fc1cncc(F)c1C#N |
| IUPAC navn | 3,5-difluoropyridine-4-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.09 |
| Formel vægt | 140.019 |