accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3ONHOCH3H3CHNOH3CCH3NHOO

CAS RN 1211877-36-9

IUPAC Navn: benzyl N-[3-methyl-1-({3-methyl-1-[(4-methyl-1-oxopentan-2-yl)carbamoyl]butyl}carbamoyl)butyl]carbamate
Synonymer: benzyl N-[3-methyl-1-({3-methyl-1-[(4-methyl-1-oxopentan-2-yl)carbamoyl]butyl}carbamoyl)butyl]carbamate
Molekylvægt (g/mol): 475.63
Molekylformel: C26H41N3O5
InChi Key: TZYWCYJVHRLUCT-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)CC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C=O
Produkttype 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)