missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ (R)-MG 132, >98%
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18727806
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18727806 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18727806 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6033/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent 20S proteasome inhibitor

Potent 20S proteasome inhibitor (IC50 = 0.22 nM). Exhibits cytostatic and cytotoxic effects in tumor cells in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

CAS 1211877-36-9
Mængde 10 mg
Produkttype N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-leucyl-N-[(1S)-1-formyl-3-methylbutyl]-D-leucinamide
Molekylvægt (g/mol) 475.63
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.