Få mere at vide
MedChemExpress (R)-MG-132
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.0% |
| CAS | 1211877-36-9 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Molekylvægt (g/mol) | 475.62 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 100 mg/mL (210.25 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | (S,R,S)-(-)-MG-132∣ Z-Leu-D-Leu-Leu-al |