accessibility menu, dialog, popup

UserName

SiNiNi

CAS RN 12059-14-2

IUPAC Navn: dinickeliosilane
Synonymer: dinickeliosilane
Molekylvægt (g/mol): 145.47
Molekylformel: Ni2Si
InChi Key: RUFLMLWJRZAWLJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Ni]=[Si]=[Ni]
Fysisk form 
  • (1)
  • (1)
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater