Få mere at vide
Nickel silicide, 99% (metals basis excluding Co), Co 0.1-1%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383308
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383308 50 g 50g
11393308 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383308 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036251.18
Request Bulk or Custom Format
Ni-silicider er blevet bredt undersøgt for kontaktmaterialer i mikroelektroniske enheder. Galvanisering er en anden stor anvendelse af metallet. nikkel silicid/silicium nanotråds heterostrukturer er blevet brugt til at producere felteffekttransistorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12059-14-2
Molekylær formel Ni2Si
Molekylvægt (g/mol) 145.472
MDL nummer MFCD00151367
InChI nøgle RUFLMLWJRZAWLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel silicide, dinickelylidenesilane
PubChem CID 14767304
SMIL [Si](=[Ni])=[Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel silicide
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis eksklusive Co), Co 0,1 til 1 %
FN nummer UN3077
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 145.47
Procent renhed 99%