CAS RN 119692-41-0
CAS RN 119692-41-0
IUPAC Navn:
2-methoxy-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Synonymer:
2-methoxy-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol):
220.15
Molekylformel:
C9H7F3O3
InChi Key:
IOJYMQXQDCJQBF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC=CC(=C1C(O)=O)C(F)(F)F
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 119692-41-0 Molekylær formel: C9H7F3O3 Molekylvægt (g/mol): 220.147 MDL nummer: MFCD09832319 InChI nøgle: IOJYMQXQDCJQBF-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2-methoxy-6-trifluoromethyl benzoic acid,benzoic acid,2-methoxy-6-trifluoromethyl,benzoic acid, 2-methoxy-6-trifluoromethyl,acmc-1cez3,6-methoxy-2 trifluoromethylbenzoic acid,6-methoxy-2-trifluoromethylbenzoic acid,6-methoxy-2-trifluoromethyl benzoic acid PubChem CID: 15017533 IUPAC navn: 2-methoxy-6-(trifluoromethyl)benzoic acid SMIL: COC1=CC=CC(=C1C(=O)O)C(F)(F)F