accessibility menu, dialog, popup

UserName

SOONBr

CAS RN 118757-11-2

IUPAC Navn: 1-(benzenesulfonyl)-5-bromo-1H-indole
Synonymer: 1-(benzenesulfonyl)-5-bromoindole
Molekylvægt (g/mol): 336.2
Molekylformel: C14H10BrNO2S
InChi Key: XUKSXJWRFMTAPZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CC=C2N(C=CC2=C1)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater