Få mere at vide
5-brom-1-(phenylsulfonyl)-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10782853
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10782853 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10782853 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC02910DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-1-(phenylsulfonyl)-1H-indole
CAS 118757-11-2
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C14H10BrNO2S
MDL nummer MFCD03086087
Mængde 1 g
Synonym 5-bromo-1-phenylsulfonyl-1h-indole, 5-bromo-1-phenylsulfonyl indole, 1-benzenesulfonyl-5-bromoindole, 5-bromo-1-phenylsulphonyl-1h-indole, 1-phenylsulfonyl-5-bromoindole, 5-bromo-1-phenylsulfonylindole, 1-benzenesulfonyl-5-bromo-1h-indole, 1-phenylsulfonyl-5-bromo-1h-indole
InChI nøgle XUKSXJWRFMTAPZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL BrC1=CC=C2N(C=CC2=C1)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 1-(benzensulfonyl)-5-bromindol
Molekylvægt (g/mol) 336.20
PubChem CID 2776210
Formel vægt 336.21
Procent renhed 97%