CAS RN 1160525-87-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
P-[(1R,2R)-1,2-Dihydroxypropyl]-phosphonic Acid Ammonium Salt, TRC
CAS: 1160525-87-0 Molekylær formel: C3 H9 O5 P . 2 H3 N Molekylvægt (g/mol): 190.14 IUPAC navn: azane;[(1R,2R)-1,2-dihydroxypropyl]phosphonic acid SMIL: N.N.C[C@@H](O)[C@H](O)P(=O)(O)O