missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
P-[(1R,2R)-1,2-Dihydroxypropyl]-phosphonic Acid Ammonium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | P-[(1R,2R)-1,2-Dihydroxypropyl]-phosphonic Acid Ammonium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9O5P.2H3N/c1-2(4)3(5)9(6,7)8;;/h2-5H,1H3,(H2,6,7,8);2*1H3/t2-,3-;;/m1../s1 |
| Formel vægt | 190.0719 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?