CAS RN 1116118-82-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Atorvastatin Di-acetonide tert-Butyl Ester, TRC
CAS: 1116118-82-1 Molekylær formel: C50H64FN3O8 Molekylvægt (g/mol): 854.06 Synonym: 1,1-Dimethylethyl (4R,6R)-6-[2-[[2-[(4R,6R)-6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetyl]amino]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate SMIL: CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H]5C[C@H](CC(=O)NCC[C@@H]6C[C@H](CC(=O)OC(C)(C)C)OC(C)(C)O6)OC(C)(C)O5