missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Atorvastatin Di-acetonide tert-Butyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30363077
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363077 100 mg
30362268 50 mg
30361709 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363077 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD303481100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1116118-82-1
Molekylær formel C50H64FN3O8
Molekylvægt (g/mol) 854.06
Synonym 1,1-Dimethylethyl (4R,6R)-6-[2-[[2-[(4R,6R)-6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetyl]amino]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
SMIL CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H]5C[C@H](CC(=O)NCC[C@@H]6C[C@H](CC(=O)OC(C)(C)C)OC(C)(C)O6)OC(C)(C)O5

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Atorvastatin Di-acetonide tert-Butyl Ester
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C50H64FN3O8/c1-32(2)45-44(47(57)53-36-18-14-11-15-19-36)43(33-16-12-10-13-17-33)46(34-20-22-35(51)23-21-34)54(45)27-25-38-29-39(60-50(8,9)59-38)30-41(55)52-26-24-37-28-40(61-49(6,7)58-37)31-42(56)62-48(3,4)5/h10-23,32,37-40H,24-31H2,1-9H3,(H,52,55)(H,53,57)/t37-,38-,39-,40-/m1/s1
Formel vægt 853.4677
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.