accessibility menu, dialog, popup

UserName

HHClClNH2H2N

CAS RN 10517-44-9

IUPAC Navn: dihydrogen propane-1,3-diamine dichloride
Synonymer: dihydrogen α,ω-propanediamine dichloride
Molekylvægt (g/mol): 147.04
Molekylformel: C3H12Cl2N2
InChi Key: HYOCSVGEQMCOGE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCCN
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater