Få mere at vide
1,3-Diaminopropane Dihydrochloride (Low water content), TRC
Artikelnummer. 30367511
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367511 5 g
30349413 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30367511 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4176955G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Diaminopropane Dihydrochloride
CAS 10517-44-9
Molekylær formel C3H10N2 • 2HCl
Mængde 5 g
Synonym Trimethylenediamine Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C3H10N2.2ClH/c4-2-1-3-5;;/h1-5H2;2*1H
SMIL NCCCN.Cl.Cl
IUPAC navn propane-1,3-diamine hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 147.04
Formel vægt 146.04