Få mere at vide
1,3-Diaminopropane Dihydrochloride (Low water content), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Diaminopropane Dihydrochloride |
| CAS | 10517-44-9 |
| Molekylær formel | C3H10N2 • 2HCl |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Trimethylenediamine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H10N2.2ClH/c4-2-1-3-5;;/h1-5H2;2*1H |
| SMIL | NCCCN.Cl.Cl |
| IUPAC navn | propane-1,3-diamine hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.04 |
| Formel vægt | 146.04 |