Få mere at vide
ZYZ-488, MedChemExpress
Beskrivelse
ZYZ-488 is a competitive apoptotic protease activating factor-1 (Apaf-1) inhibitor. ZYZ-488 inhibits the activation of binding protein procaspase-9 and procaspase-3.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ZYZ-488 |
| CAS | 1470302-79-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H29N3O11 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 200 mg/mL (410.29 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(OCCCCNC(N)=N)C(C=C1OC)=CC(OC)=C1O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 487.46 |
| Formel vægt | 487.46 |
| Vis mere |