Få mere at vide
Zuranolone, MedChemExpress
Beskrivelse
Zuranolone is an orally active and potent neuroactive steroid positive allosteric modulator of GABAA receptor, with EC50s of 296 and 163 nM for α1β2γ2 and α4β3δ GABAA receptors, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zuranolone |
| CAS | 1632051-40-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H35N3O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (244.16 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | O=C(CN1N=CC(C#N)=C1)[C@H]2CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@]5([H])C[C@](C)(O)CC[C@]5([H])[C@@]4([H])CC[C@@]32C |
| Molekylvægt (g/mol) | 409.56 |
| Formel vægt | 409.56 |
| Vis mere |