Få mere at vide
Zosuquidar, MedChemExpress
Artikelnummer. 16406408
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16406408 10 mg
16482507 50 mg
16426696 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16406408 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15255
MedChemExpress Zosuquidar (LY335979) is an inhibitor of P-glycoprotein with a Ki value of 59 nM.
Zosuquidar (LY335979) is an inhibitor of P-glycoprotein with a Ki value of 59 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zosuquidar
CAS 167354-41-8
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H31F2N3O2
Mængde 10 mg
Synonym RS 33295-198 LY-335979
Opløselighedsinformation DMSO : 8.33 mg/mL (15.79 mM; Need ultrasonic)
SMIL FC1([C@H]2[C@@H]1C3=C([C@@H](C4=CC=CC=C42)N5CCN(CC5)C[C@H](COC6=C7C=CC=NC7=CC=C6)O)C=CC=C3)F
Molekylvægt (g/mol) 527.6
Formel vægt 527.6
Procent renhed 98.33%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death