Få mere at vide
Zoalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dinitro-o-toluamide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N3O5/c1-4-6(8(9)12)2-5(10(13)14)3-7(4)11(15)16/h2-3H,1H3,(H2,9,12) |
| Formel vægt | 225.0386 |
| Procent renhed | >95% |