Få mere at vide
Zoalene (500 ug/mL in Methanol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dinitro-o-toluamide |
| CAS | 148-01-6 |
| Molekylær formel | C8 H7 N3 O5 |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | Benzamide, 2-methyl-3,5-dinitro-, o-Toluamide, 3,5-dinitro- (6CI,8CI), 2-Methyl-3,5-dinitrobenzamide, 3,5-Dinitro-2-methylbenzamide, 3,5-Dinitro-o-toluamide, Coccidin, Coccidine A, Coccidot, Dinitolmide, Salcostat, Zoalene, Zoamix |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7N3O5/c1-4-6(8(9)12)2-5(10(13)14)3-7(4)11(15)16/h2-3H,1H3,(H2,9,12) |
| SMIL | Cc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N |
| IUPAC navn | 2-methyl-3,5-dinitrobenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.16 |
| Formel vægt | 225.0386 |
| Vis mere |