Få mere at vide
ZNF570 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
3675.00 DKK
Tekniske data
Antigen ZNF570
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Værtsarter Rabbit
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
18262306
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP1-80143
100 μL
3675.00 DKK
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
ZNF570 Polyclonal specifically detects ZNF570 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
ZNF570
Polyclonal
Rabbit
Human
zinc finger protein 570
ZNF570
IgG
62 kDa
Western Blot
Unconjugated
RUO
NP_653295
148268
Synthetic peptide directed towards the N terminal of human ZNF570. Peptide sequence QGKAPWMVKRELTKGLCSGWEPICETEELTPKQDFYEEHQSQKIIETLTS.
Primary
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater