Få mere at vide
ZM323881 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
ZM323881 hydrochloride is a potent and selective VEGFR2 inhibitor with an IC50 of less than 2 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ZM323881 hydrochloride |
| CAS | 193000-39-4 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H19ClFN3O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (121.40 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMIL | CC1=C(O)C=C(NC2=C3C=CC(OCC4=CC=CC=C4)=CC3=NC=N2)C(F)=C1.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 411.86 |
| Formel vægt | 411.86 |
| Vis mere |