Få mere at vide
ZM-447439, MedChemExpress
Beskrivelse
ZM-447439 is an aurora kinase inhibitor with IC50s of 110 and 130 nM for aurora A and B, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ZM-447439 |
| CAS | 331771-20-1 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H31N5O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (48.68 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=CC=C(NC2=C(C(C=C3OCCCN4CCOCC4)=NC=N2)C=C3OC)C=C1)C5=CC=CC=C5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 513.59 |
| Formel vægt | 513.59 |
| Vis mere |