Få mere at vide
ZLN024 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
ZLN024 hydrochloride is an AMPK allosteric activator. ZLN024 directly activates recombinant AMPK α1β1γ1, AMPK α2β1γ1, AMPK α1β2γ1 and AMPK α2β2γ1 heterotrimer with EC50s of 0.42 μM, 0.95 μM, 1.1 μM and 0.13 μM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ZLN024 hydrochloride |
| CAS | 1883548-91-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H14BrClN2OS |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 46 mg/mL (127.18 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | CC1=CC=C(OCCSC2=NC=CC=N2)C(Br)=C1.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 361.69 |
| Formel vægt | 361.69 |
| Vis mere |