Få mere at vide
ZK756326 dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
ZK756326 dihydrochloride is a nonpeptide chemokine receptor agonist for the CC chemokine receptor CCR8.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ZK756326 dihydrochloride |
| CAS | 1780259-94-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H30Cl2N2O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | H2O : 50 mg/mL (116.45 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 27.5 mg/mL (64.05 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OCCOCCN1CCN(CC2=CC=CC(OC3=CC=CC=C3)=C2)CC1.Cl.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 429.38 |
| Formel vægt | 429.38 |
| Vis mere |