Få mere at vide
Ziritaxestat, MedChemExpress
Beskrivelse
Ziritaxestat (GLPG1690) is a first-in-class autotaxin (ATX) inhibitor, with an IC50 of 131 nM and a Ki of 15 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ziritaxestat |
| CAS | 1628260-79-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H33FN8O2S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | GLPG1690 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 41.67 mg/mL (70.78 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | N#CC1=C(C2=CC=C(F)C=C2)N=C(N(C3=C(CC)N=C4C(C)=CC(N5CCN(CC(N6CC(O)C6)=O)CC5)=CN43)C)S1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 588.7 |
| Vis mere |