Få mere at vide
Zirkoniumtråd, 2,0 mm (0,08 tommer) dia, 99,2 % (metalbasis ekskl. Hf), Hf 4,5 % maks. Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11350749
Zirkoniumtråd, 2,0 mm (0,08 tommer) dia, 99,2 % (metalbasis ekskl. Hf), Hf 4,5 % maks. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11350749
25 m, 25m
Mængde:
1 m
25 m
5 m
Pakningsstørrelse:
1m
25m
5m
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11350749
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010588.G9
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-67-7
Molekylær formel Zr
Molekylvægt (g/mol) 91.22
MDL nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI nøgle QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC navn zirkonium
SMIL [Zr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium wire
Navn note 2.0mm (0.08 in.) dia.
Mængde 25 m
Lugt Odorless
Vægt ≈20.4g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Hf), Hf 4,5 % max.
Procent renhed 99.2%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerB21K16 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer010590.FI,010588.G9,010588.G1,010588.G5
PartinummerE05N33 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/11/2021 Artikelnummer010590.FI,010588.G9,010588.G1,010588.G5
PartinummerF13R020 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/11/2021 Artikelnummer010590.FI,010588.G9,010588.G1,010588.G5
PartinummerL03A06 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/11/2021 Artikelnummer010590.FI,010588.G9,010588.G1,010588.G5
PartinummerP22H029 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/11/2021 Artikelnummer010590.FI,010588.G9,010588.G1,010588.G5
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Zirkoniumtråd, 2,0 mm (0,08 tommer) dia, 99,2 % (metalbasis ekskl. Hf), Hf 4,5 % maks. Thermo Scientific Chemicals >