Få mere at vide
Zirkoniumfolie, 0,25 mm (0,01 tommer) tyk, udglødet, 99,8 % (metalbasis ekskl. Hf), Hf nominel 2 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464735
Skift visning
Mængde:
100 x 125 mm
125 x 500 mm
125 x 2000 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15464735 125 x 2000 mm Hver
11375799 100 x 125 mm Hver
11300759 125 x 500 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15464735 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010591.IB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Form: Ca.20,6g/100 x 125mm, Temperation: blød
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-67-7
Molekylær formel Zr
Molekylvægt (g/mol) 91.22
MDL nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI nøgle QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC navn zirkonium
SMIL [Zr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium
Farve Grå til sølv
Navn note Glødet
Udseende Grå til sølvfarvet folie
Mængde 125 x 2000 mm
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,8 % (metalbasis eksklusive Hf)
Form Floret