Få mere at vide
Zirconium Standard For ICP , Assurance Grade, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Mængde:
125 mL
250 mL
500 mL
Emballage:
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
125ml
250ml
500ml
Beskrivelse
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Analyt | Koncentration |
---|---|
Zr | 1000 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Zirconium Standard |
Navn note | For AA and ICP |
Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
Analysecertifikat | Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels. |
CAS min % | 0.1, 2.0, 97.9 |
Koncentration eller sammensætningsnoter | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
CAS Max % | 0.1, 2.0, 97.9 |
Fysisk form | Væske |
Teknik | AA, ICP |
Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1000 µg/mL Zirconium
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: nitric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Zirconium Standard For ICP , Assurance Grade, SPEX CertiPrep™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion