missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Zirconium Standard For ICP , Assurance Grade, SPEX CertiPrep™

Artikelnummer. 10682713 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
125 mL
250 mL
500 mL
Emballage:
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
125ml
250ml
500ml
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 10682713

Brand: SPEX Certiprep PLZR22T

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Indeholder

NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad

ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale

Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering

AnalytKoncentration
Zr1000 μg/ml

Certificeringer

Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001

Overholdelse

GHS/OSHA-klage

Kemiske identifikatorer

CAS 13826-66-9, 7697-37-2, 7732-18-5
Molekylær formel H2N2O7Zr
Molekylvægt (g/mol) 233.247
InChI nøgle UJVRJBAUJYZFIX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 83761
IUPAC navn salpetersyre;oxozirconium
SMIL [N+](=O)(O)[O-].[N+](=O)(O)[O-].O=[Zr]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Zirconium Standard
Navn note For AA and ICP
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS min % 0.1, 2.0, 97.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 2.0, 0.25, 97.75
Analyt- eller komponentnavne Zr
Fysisk form Væske
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certified Reference Material
Element Zr
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HNO3
Mængde 250 mL
Grad Forsikring
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1000mg/L
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000µg/ml zirconium
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: nitric acid

Produkt kun beregnet til laboratoriebrug

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.