Få mere at vide
Zirkonium-snegl, 3,175 mm (0,125 tommer) dia x 3,175 mm (0,125 tommer) længde, 99,9+% (metalbasis ekskl. Hf), Hf nominel 3%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zirconium slug |
| Navn note | 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈0.16g/slug |
| Form | Slug |
| Assay Procent Noter | (metalbasis ekskl. Hf), Hf nominel 3 % |
| Procent renhed | ≥99.9% |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Hf nominal 3% |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
| Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| Z10K008 | Analysecertifikat | 11/12/2024 | 042559.06, 042559.14 |
| U30K009 | Analysecertifikat | 05/10/2024 | 042559.06, 042559.14 |
| Q26K006 | Analysecertifikat | 06/05/2024 | 042559.06, 042559.14 |
| W26I037 | Analysecertifikat | 13/10/2022 | 042558.06, 042558.14, 042559.14 |
| P07I063 | Analysecertifikat | 12/04/2022 | 042594.KT, 042559.06, 042559.14 |