Få mere at vide
Zirkoniumplade, 6,4 mm (0,25 tommer) tyk, 100 x 100 mm (3,9 x 3,9 tommer), 99,2 % (metalbasis ekskl. Hf), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zirconium plate |
| Navn note | 6.4mm (0.25 in.) thick, 100x100mm (3.9x3.9 in.), Temper: annealed |
| Mængde | 1 Pc. |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈416g/100x100mm |
| Form | Plate |
| Assay Procent Noter | (metalbasis ekskl. Hf) |
| Procent renhed | 99.2% |