Få mere at vide
Zirkoniumklump, 3-6 mm (0,1-0,2 tommer), 99,8 % (metalbasis ekskl. Hf), Hf 4 % maks. Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11323318
Zirkoniumklump, 3-6 mm (0,1-0,2 tommer), 99,8 % (metalbasis ekskl. Hf), Hf 4 % maks. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323318
100 g, 100g
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11323318
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036253.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For Vacuum Deposition
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-67-7
Molekylær formel Zr
Molekylvægt (g/mol) 91.22
MDL nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI nøgle QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC navn zirkonium
SMIL [Zr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium
Farve Grå til sølv
Udseende Gray to silver lump
Mængde 100 g
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.8% (Metals basis excluding Hf)
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerU14K021 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/08/2024 Artikelnummer036253.14, 036253.22
PartinummerQ12K015 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/06/2024 Artikelnummer036253.14, 036253.22
PartinummerM29K029 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato02/02/2024 Artikelnummer036253.14, 036253.22
PartinummerZ07J013 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/01/2024 Artikelnummer036253.14, 036253.22
PartinummerS05J028 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/10/2023 Artikelnummer036253.14, 036253.22
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Zirkoniumklump, 3-6 mm (0,1-0,2 tommer), 99,8 % (metalbasis ekskl. Hf), Hf 4 % maks. Thermo Scientific Chemicals >