Få mere at vide
Zirkoniumklump, 3-6 mm (0,1-0,2 tommer), 99,8 % (metalbasis ekskl. Hf), Hf 4 % maks. Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333318
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11333318 25 g 25g
11323318 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036253.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
For Vacuum Deposition
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-67-7
Molekylær formel Zr
Molekylvægt (g/mol) 91.22
MDL nummer MFCD00011303 MFCD00148878
InChI nøgle QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC navn zirkonium
SMIL [Zr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium
Farve Grå til sølv
Udseende Grå til sølv klump
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,8 % (metalbasis eksklusive Hf)