Få mere at vide
Zirconium(IV) tert-butoxid, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328348
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328348 2 g 2g
11318348 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039546.04
Request Bulk or Custom Format
Det finder det anvendelse som et reagens til fremstilling af heterometalliske tin(II)- eller bly(II)zirconiumalkoxider. Det bruges som en katalysator i cyaneringsprocessen. Zirconium tert-butoxid (ZTB) precursor bruges til at afsætte tynde film af zirconia og andre zirconiumholdige film ved atomlagsaflejring og kemiske dampaflejringsmetoder. Zirconiumoxid tynde film kan også dyrkes ved lave temperaturer, der spænder fra °150 C til °300 C, ved tilstedeværelsen af fugt sammen med ZTB eller ved UV-forstærket atomlagsdeposition (UV-ALD) proces.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2081-12-1
Molekylær formel C16H40O4Zr
Molekylvægt (g/mol) 387.72
MDL nummer MFCD00075085
InChI nøgle WRMYASGYMABHCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium iv tert-butoxide, 2-methylpropan-2-ol; zirconium
PubChem CID 25203936
IUPAC navn 2-methylpropan-2-ol;zirconium
SMIL CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.[Zr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) tert-butoxide
Farve Farveløs
Tæthed 0.985 g/mL
Kogepunkt 90°C (5 mmHg)
Flammepunkt 85°C (185°F)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Zr[OC(CH3)3]4
Mængde 2 g
Beilstein 3681870
Følsomhed Light and moisture sensitive
Opløselighedsinformation Decomposes in water.
Formel vægt 383.68
Procent renhed 99.99%
Fysisk form Væske