Få mere at vide
Zirconium(IV) tert-butoxid, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389198
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389198 25 g 25g
11399198 1 g 1g
11309208 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042583.14
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2081-12-1
Molekylær formel C16H40O4Zr
Molekylvægt (g/mol) 387.72
MDL nummer MFCD00075085
InChI nøgle WRMYASGYMABHCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium iv tert-butoxide, 2-methylpropan-2-ol; zirconium
PubChem CID 25203936
IUPAC navn 2-methylpropan-2-ol;zirconium
SMIL CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.[Zr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium (IV) tert-butoxide
Farve Gul
Tæthed 0.985 g/mL
Kogepunkt 90°C (5 mmHg)
Flammepunkt 85°C (185°F)
Lineær formel Zr[OC(CH3)3]4
Mængde 25 g
Beilstein 3681870
Følsomhed Light and moisture sensitive
Formel vægt 383.68
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Væske