Få mere at vide
Zirconium(IV) 2,4-pentandionat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377677
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377677 50 g 50g
11367677 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11377677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014065.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Zirconium(IV) 2,4-pentandionat bruges som tværbindingsmiddel til oxygenholdige polymerer. Det bruges som en katalysator i organisk syntese til nitrering af o-nitrotoluen ved hjælp af en dinitrogenpentoxid for at få 2,4-dinitrotoluener og 2,6-dinitrotoluener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17501-44-9
Molekylær formel C20H28O8Zr
Molekylvægt (g/mol) 487.66
MDL nummer MFCD00000036
InChI nøgle DFPGFWYWSAYLCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxypent-3-en-2-one; zirconium
PubChem CID 50912253
IUPAC navn 4-hydroxypent-3-en-2-on; zirconium
SMIL [Zr+4].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zirconium(IV) 2,4-pentanedionate
Smeltepunkt 191 °C til 195 °C
Farve Hvid
Lugt Svag
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 487.66
Fysisk form Krystaller