Zirconiumdichloridoxid anvendes som en precursor til fremstilling af andre zirconiumforbindelser. Det bruges i syrefarvestoffer, pigmenttonere og antiperspiranter. Det finder en anvendelse som gummiadditiv og fiberbehandlingsmiddel. Det bruges også i malingtørring, ildfaste materialer, keramik og glasur.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.