Få mere at vide
Zirconiumdichloridoxidhydrat, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Zirconiumdichloridoxid anvendes som en precursor til fremstilling af andre zirconiumforbindelser. Det bruges i syrefarvestoffer, pigmenttonere og antiperspiranter. Det finder en anvendelse som gummiadditiv og fiberbehandlingsmiddel. Det bruges også i malingtørring, ildfaste materialer, keramik og glasur.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zirconium Dichloride Oxide |
| Smeltepunkt | 400°C (decomposition) |
| Fysisk form | Lump |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 99.9%, metal basis |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water and alcohol. |
| IUPAC navn | oxozirconium; octahydrat; dihydrochlorid |
| Formel vægt | 178.13 (Anhydrous) |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Tæthed | 1.91 |