missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Zinquin Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30455689
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455689 5 mg
30457219 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30455689 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCZ4500005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 181530-09-6
Molekylær formel C21 H22 N2 O5 S
Molekylvægt (g/mol) 414.47
Synonym 2-[[2-Methyl-8-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]-6-quinolinyl]oxy]acetic Acid, Zinquin Zinquin A, [[2-Methyl-8-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]-6-quinolinyl]oxy]-acetic Acid
IUPAC navn ethyl 2-[2-methyl-8-[(4-methylphenyl)sulfonylamino]quinolin-6-yl]oxyacetate
SMIL CCOC(=O)COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)c3nc(C)ccc3c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Zinquin Ethyl Ester
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H22N2O5S/c1-4-27-20(24)13-28-17-11-16-8-7-15(3)22-21(16)19(12-17)23-29(25,26)18-9-5-14(2)6-10-18/h5-12,23H,4,13H2,1-3H3
Formel vægt 414.1249
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.