Få mere at vide
ZINC00881524, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474556
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16474556 100 mg -
16453308 10 mg -
16439846 50 mg 50mg
16422716 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16474556 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101244
MedChemExpress ZINC00881524 is a ROCK inhibitor.
ZINC00881524 is a ROCK inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ZINC00881524
CAS 557782-81-7
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H20N2O3S
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 300 mg/mL (788.52 mM)
SMIL O=C(NC1=NC2=C(CCC3=C2C=CC=C3)S1)CC4=CC=C(OC)C(OC)=C4
Molekylvægt (g/mol) 380.46
Formel vægt 380.46
Procent renhed 99.41%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease