Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Zileuton
Artikelnummer. 16691832 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16691832 25 g -
16681832 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16691832 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463300250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 111406-87-2 | C11H12N2O2S | 236.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111406-87-2
Molekylvægt (g/mol) 236.29
MDL nummer MFCD00866097
InChI nøgle MWLSOWXNZPKENC-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 1-[1-(1-benzothiophen-2-yl)ethyl]-1-hydroxyurinstof
SMIL CC(N(O)C(N)=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Zileuton
Molekylær formel C11H12N2O2S
Mængde 25 g
Formel vægt 236.29