Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Zileuton
Artikelnummer. 16681832 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16681832 5 g 5g
16691832 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16681832 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463300050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111406-87-2
Molekylvægt (g/mol) 236.29
Specifications
Kemisk navn eller materiale Zileuton
Molekylær formel C11H12N2O2S
Mængde 5 g
Formel vægt 236.29