Få mere at vide
Zika Virus (SPH2015) Envelope anti-Virus, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
3390.00 DKK - 8130.00 DKK
Tekniske data
| Antigen | Zika Virus (SPH2015) Envelope |
|---|---|
| Applikationer | ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugeret | HRP |
| Regulatorisk status | RUO |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
18389571
|
Novus Biologicals
NBP3-06709-5PLATES |
5 Plates |
3390.00 DKK
Pakke med 5 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
18388442
|
Novus Biologicals
NBP3-06709-15PLATES |
15 Plates |
8130.00 DKK
Pakke med 15 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of Zika Virus Envelope.Tekniske data
| Zika Virus (SPH2015) Envelope | |
| Monoclonal | |
| RUO | |
| Zika Envelope | |
| Antibody Pairs |
| ELISA | |
| HRP | |
| Virus | |
| Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |