Få mere at vide
Zika Virus (SPH2015) Envelope anti-Virus, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
Brand:  Novus Biologicals NBP3-06709-15PLATES
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 18388442
  • 8130.00 DKK / Pakke med 15
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of Zika Virus Envelope.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Zika Virus (SPH2015) Envelope
Monoclonal
Zika Envelope
RUO
Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
ELISA
HRP
15 Plates
Virus
Antibody Pairs