Få mere at vide
ZD-4190, MedChemExpress
Beskrivelse
ZD-4190 is a potent, orally available inhibitor of the vascular endothelial cell growth factor receptor 2 (VEGFR2) and of epidermal growth factor receptor (EGFR) signalling, used for the treatment of cancer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ZD-4190 |
| CAS | 413599-62-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H16BrFN6O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 20.83 mg/mL (45.35 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | COC1=CC2=C(NC3=CC=C(Br)C=C3F)N=CN=C2C=C1OCCN4N=NC=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 459.27 |
| Formel vægt | 459.27 |
| Vis mere |