missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ZCL278, MedChemExpress

Artikelnummer. 16455938
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16455938 10 mg
16452087 50 mg
16416376 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16455938 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY1396310mg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress ZCL278 is a selective Cdc42 modulator that directly binds to Cdc42 and inhibits its functions with Kd of 11.4 μM for Cdc42-ZCL278 affinity in surface plasmon resonance (SPR) experiment.

ZCL278 is a selective Cdc42 modulator that directly binds to Cdc42 and inhibits its functions with Kd of 11.4 μM for Cdc42-ZCL278 affinity in surface plasmon resonance (SPR) experiment.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale ZCL278
CAS 587841-73-4
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H19BrClN5O4S2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (85.49 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC(NC1=CC=C(S(=O)(NC2=NC(C)=CC(C)=N2)=O)C=C1)=S)COC3=CC=C(Br)C=C3Cl
Molekylvægt (g/mol) 584.89
Formel vægt 584.89
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.