Få mere at vide
Zatebradine, MedChemExpress
Beskrivelse
Zatebradine (UL-FS-49 (free base)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zatebradine |
| CAS | 85175-67-3 |
| Farve | Brown |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H36N2O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | UL-FS-49 free baseUL-FS-49CL free base |
| Opløselighedsinformation | Ethanol : 100 mg/mL (219.02 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (109.51 mM) |
| SMIL | O=C1N(CCCN(CCC2=CC=C(OC)C(OC)=C2)C)CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 456.57 |
| Vis mere |