Få mere at vide
Zardaverine, Tocris Bioscience™
Beskrivelse
Phosphodiesterase inhibitor, selective for PDE3 and 4 (IC50 values are 0.5 and 0.8 μM respectively).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Zardaverine |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 268.22 |
| Procent renhed | >98% |